Learn More
KGW Isotherm™ Isotherm Borosilicate Glass Insulating Lid
39.21€ - 51.20€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones flexibles en el laboratorio |
N.° por paquete | 1 |
Tipo de producto | Tapa aislante |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10566232
|
KGW Isotherm™
17211 |
1000 ml |
42.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10660872
|
KGW Isotherm™
17220 |
2500 ml |
51.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10208991
|
KGW Isotherm™
17222 |
3000 ml |
51.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10556232
|
KGW Isotherm™
17214 |
1500 ml |
42.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10228941
|
KGW Isotherm™
17218 |
2000 mL |
39.21€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Aplicaciones flexibles en el laboratorio | |
1 | |
Tapa aislante |