Learn More
STEMCELL Technologies IWR-1-endo
WNT pathway inhibitor; AXIN2 stabilizer
132.30€ - 565.65€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17100092
|
STEMCELL Technologies
72562 |
5 mg |
132.30€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17110092
|
STEMCELL Technologies
72564 |
25 mg |
565.65€
25 miligramos |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- IWR-1-endo potently inhibits WNT signaling by blocking a cell-based WNT/β-catenin pathway reporter response with an IC50 value of 180 nM (Chen et al.) It inhibits WNT-induced accumulation of β-catenin, through stabilization of the destruction complex member AXIN2 (Chen et al.)
- Promotes self-renewal and maintains pluripotency of human embryonic stem cells and mouse Epi-stem cells when used in combination with CHIR99021 (Kim et al.) DIFFERENTIATION
- Promotes differentiation of cardiomyocytes from human pluripotent stem cells (PSCs) that have been induced to mesoderm by addition of Activin A and/or BMP4 (Ren et al.; Willems et al.)
- Induces the differentiation of human PSC-derived alveolar epithelial type II (AETII) to AETI cells (Ghaedi et al.)
Especificaciones
1127442-82-3 | |
C25H19N3O3 | |
≥98% |