Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Round Bottom with Fine Thread Tap and Socket
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Round Bottom with Fine Thread Tap and Socket is specially designed for use with Schlenk lines and vacuum manifolds.
Marca: GPE Scientific™ JRF/50
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Con una fabricación sólida para su uso con colectores de vacío
- Diseñado para su uso con líneas Schlenk
- Incluye grifo de rosca fina y toma
Especificaciones
50 ml | |
Grifo de rosca fina y toma | |
Forma redonda |
Líneas y colectores de vacío de Schlenk | |
Tamaño: 19 |