Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Round Bottom with Fine Thread Tap and Socket
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Round Bottom with Fine Thread Tap and Socket is specially designed for use with Schlenk lines and vacuum manifolds.
140.00€ - 190.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Líneas y colectores de vacío de Schlenk |
---|---|
Incluye | Grifo de rosca fina y toma |
Forma del fondo | Redondo |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15854804
|
GPE Scientific™
JRF/25 |
25 ml |
140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15874804
|
GPE Scientific™
JRF/50 |
50 ml |
149.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15834804
|
GPE Scientific™
JRF/100 |
100 ml |
151.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15864804
|
GPE Scientific™
JRF/250 |
250 ml |
168.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15884804
|
GPE Scientific™
JRF/500 |
500 ml |
176.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15844804
|
GPE Scientific™
JRF/1000 |
1000 ml |
190.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Solidly constructed for use with vacuum manifolds
- Designed for use with Schlenk lines
- Includes fine thread tap and socket
Especificaciones
Líneas y colectores de vacío de Schlenk | |
Grifo de rosca fina y toma | |
Redondo |