Learn More
Emma Safety Footwear Jack S1P Denim Shoe
The unique heel design of the Jack Shoe is highly supportive and ideal for climbing pallets, ladders and in and out of truck cabs - even when wet.
Marca: Emma Safety Footwear MM91956943
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Zapato de seguridad S1P con suela para trabajos en seco
- Sin metal
- Su exclusivo diseño de talón ofrece un gran apoyo y es ideal para subir palés, escaleras y entrar y salir de cabinas de camiones, incluso cuando están mojados.
- La plantilla protectora protege de objetos afilados como clavos y fragmentos de metal.
- Esta zapatilla con puntera de fibra de vidrio está acabada con un robusto tejido vaquero. Cordones DenimX con una historia. Hecho de vaqueros reciclados para nuestros zapatos de seguridad circulares.
- Industrias:
- Transporte y logística
- Componentes electrónicos
- Fabricación
Especificaciones
ISO 20345:2011 | |
Azul | |
Hydro-Tec antibacteriano | |
43 | |
Bajo |
Cordones | |
Logística y transporte, electrónica, fabricación | |
Denim, Nobuck | |
Extraanchos | |
Zapato de seguridad |