Learn More
Emma Safety Footwear Jack S1P Denim Shoe
The unique heel design of the Jack Shoe is highly supportive and ideal for climbing pallets, ladders and in and out of truck cabs - even when wet.
103.51€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Azul |
Para utilizar con (aplicación) | Logística y transporte, electrónica, fabricación |
Material de revestimiento | Hydro-Tec antibacteriano |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17502596
|
Emma Safety Footwear
MM91956939 |
39 |
103.51€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17512596
|
Emma Safety Footwear
MM91956940 |
40 |
103.51€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17522596
|
Emma Safety Footwear
MM91956941 |
41 |
103.51€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17532596
|
Emma Safety Footwear
MM91956943 |
43 |
103.51€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17542596
|
Emma Safety Footwear
MM91956945 |
45 |
103.51€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17552596
|
Emma Safety Footwear
MM91956946 |
46 |
103.51€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17562596
|
Emma Safety Footwear
MM91956947 |
47 |
103.51€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17572596
|
Emma Safety Footwear
MM91956948 |
48 |
103.51€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- S1P-Safetyshoe with sole plate for dry work
- Metal Free
- Its unique heel design is highly supportive and ideal for climbing pallets, ladders and in and out of truck cabs - even when wet.
- The protective insole protects from sharp objects like nails and shards of metal.
- This sneaker with fiberglass toe cap, is finished with robust denim. DenimX laces with a story. Made from recycled jeans for our circular safety shoes.
- Industries:
- Logistics & transport
- Electronics
- Manufacturing
Specifications
ISO 20345:2011 | |
Azul | |
Hydro-Tec antibacteriano | |
Extraanchos | |
Zapato de seguridad |
Cordones | |
Logística y transporte, electrónica, fabricación | |
Denim, Nobuck | |
Bajo |