Learn More
Fisherbrand™ Soporte para portaobjetos Jaece
Ofrece una manera económica de secar el exceso de líquidos de superficies planas. El soporte para portaobjetos Fisherbrand™ está fabricado con HDPE resistente a los productos químicos.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.58970kg
Descripción
Soporte de polietileno de alta densidad resistente a productos químicos
- El recipiente cómodo de usar admite portaobjetos de 75 × 25 mm durante la evacuación y la limpieza.
- El soporte de polietileno de alta densidad ligero, resistente a productos químicos ofrece una manera económica de secar el exceso de líquidos de superficies planas
- El ángulo de 10° de las ranuras facilita la visualización clara del portaobjetos deseado.
- Los bordes biselados facilitan el acceso a los canales
Especificaciones
40 | |
298 x 106 x 31 mm | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) |
No esterilizable en autoclave | |
Portaobjetos de microscopio | |
No estéril |