Learn More
Fisherbrand™ Soporte para portaobjetos
Ofrece una manera económica de secar el exceso de líquidos de superficies planas. El soporte para portaobjetos Fisherbrand™ está fabricado con HDPE resistente a los productos químicos.
42.85€ - 45.60€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Portaobjetos de microscopio |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Capacidad para portaobjetos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad para portaobjetos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11947984
![]() |
Fisherbrand™
HS15981BF |
78 |
45.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11937984
![]() |
Fisherbrand™
HS15981AF |
40 |
42.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
Soporte de polietileno de alta densidad resistente a productos químicos
- Receptáculo cómodo de usar con capacidad para portaobjetos de 3 × 1 pulg o 75 × 25 mm durante la evacuación y limpieza
- El soporte de polietileno de alta densidad resistente a productos químicos y ligero proporciona un método económico para secar exceso de líquidos en superficies planas
- El ángulo de 10 ° de las ranuras facilita la visualización clara del portaobjetos deseado
- Los bordes biselados ofrecen un acceso fácil a los canales
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Portaobjetos de microscopio | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
No estéril |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Soporte para portaobjetos