Learn More
Fisherbrand™ Soporte para portaobjetos
GREENER_CHOICE
Ofrece una manera económica de secar el exceso de líquidos de superficies planas. El soporte para portaobjetos Fisherbrand™ está fabricado con HDPE resistente a los productos químicos.
Marca:  Fisherbrand™ HS15981BF
39.28 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11947984
  • 45.60€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Soporte de polietileno de alta densidad resistente a productos químicos
  • El recipiente cómodo de usar admite portaobjetos de 75 × 25 mm durante la evacuación y la limpieza.
  • El soporte de polietileno de alta densidad ligero, resistente a productos químicos ofrece una manera económica de secar el exceso de líquidos de superficies planas
  • El ángulo de 10° de las ranuras facilita la visualización clara del portaobjetos deseado.
  • Los bordes biselados facilitan el acceso a los canales
Especificaciones
Especificaciones
78
Portaobjetos de microscopio
75 mm
No estéril
25 mm
No esterilizable en autoclave
3 in
Polietileno de alta densidad (HPDE)
1 in
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Soporte para portaobjetos > Capacidad: 90 portaobjetos