Learn More
Cytiva Jumbosep™ Centrifugal Device Starter Kits
Jumbosep™ Centrifugal Device Starter Kit replaces dialysis, chemical precipitation, and lyophilization.
Marca: Cytiva FD300K65
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Normalmente concentra volúmenes de muestra de 60 ml a 5 ml en 30 minutos
- Proporciona altas recuperaciones, normalmente > 90 %
- Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Naranja | |
PES | |
4/paquete | |
De 20 a 60 ml (muestra) |
EFA: 15,2 cm2 | |
No estéril | |
Kit básico de 300 kDa |