Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Jumbosep™ Centrifugal Device Starter Kits
Jumbosep™ Centrifugal Device Starter Kit replaces dialysis, chemical precipitation, and lyophilization.
229.00€ - 269.00€
Especificaciones
Descripción | EFA: 15,2 cm2 |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Cantidad | 4/paquete |
Volumen (métrico) | De 20 a 60 ml (muestra) |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17124721
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
FD000K65 |
Kit básico genérico |
229.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17144721
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
FD003K65 |
Kit básico de 3 kDa |
269.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17164721
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
FD010K65 |
Kit básico de 10 kDa |
269.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17174721
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
FD030K65 |
Kit básico de 30 kDa |
269.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17184721
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
FD100K65 |
Kit básico de 100 kDa |
264.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 07-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17194721
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
FD300K65 |
Kit básico de 300 kDa |
269.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Typically concentrates 60 mL sample volumes to 5 mL in 30 minutes
- Provides high recoveries, typically > 90%
- For research use only
Especificaciones
EFA: 15,2 cm2 | |
No estéril | |
4/paquete | |
De 20 a 60 ml (muestra) |