Learn More
Asecos™ K-PHOENIX-90 Combination Safety Storage Cabinets with Auto Close Doors
For the safe and separated storage of aggressive acids, alkalis and flammable hazardous substances in working areas.
Marca: Asecos™ 3033600133842
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Compartimentos de almacenamiento herméticamente sellados con paredes divisorias resistentes al fuego
- Sistema integrado de aireación y ventilación, resistencia a la corrosión de los conductos de aire sin metal
- De acuerdo con las normas EN 14470-1 y TRGS 510
- Construcción sólida y larga vida útil
- Puertas con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
- Sistema anticaídas de puertas abiertas de serie para el almacenamiento o la retirada de recipientes seguro y cómodo
- Puertas bloqueables con cilindro perfilado con posibilidad de un sistema de bloqueo existente
- Disponible con diferentes combinaciones de cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores para fugas
- Resistencia al fuego de 90 minutos
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
- Algunos modelos con cierre automático de puertas en serie que libera las puertas detenidas después de unos 60 segundos con una señal acústica y visual antes del cierre
Especificaciones
EN 14470-1, TRGS 510 | |
617 x 1197 x 1969 mm | |
Almacenamiento de materiales peligrosos agresivos e inflamables | |
600 kg | |
Revestimiento de polvo | |
Gris claro | |
Armario de seguridad |
4 cajones de acero laminado de 25 kg/5 l; 6 estantes extraíbles de PP de 25 kg/11 l con sumidero de PP | |
Con aletas | |
4 cajones de acero laminado de 25 kg/5 l; 6 estantes extraíbles de PP con sumidero de PP de 25 kg/11 l | |
3 | |
575 kg | |
Acero |