Learn More
Asecos™ K-PHOENIX-90 Combination Safety Storage Cabinets with Auto Close Doors
For the safe and separated storage of aggressive acids, alkalis and flammable hazardous substances in working areas.
5840.00€ - 5935.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 14470-1, TRGS 510 |
---|---|
Color | Gris claro |
Dimensiones (Pr x An x Al) | 617 x 1197 x 1969 mm |
Material | Acero |
Tipo de producto | Armario de seguridad |
Código de producto | Marca | Capacidad portante | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad portante | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15763738
|
Asecos™
3033400133839 |
6 cajones: 25 kg/5 l cada uno, estantes extraíbles con sumideros: 25 kg/11 l cada uno, Carga máxima: 600 kg |
5935.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15947941
|
Asecos™
3033600133842 |
600 kg |
5840.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Hermetically sealed storage compartments with fire-resistant dividing walls
- Integrated aeration and venting system, corrosion resistance of the metal-free air ducts
- In accordance with EN 14470-1 and TRGS 510
- Robust construction and longevity
- Triple-hinged doors, body made of powder-coated sheet steel, safety elements assembled outside the cabinet for protection against corrosion
- Door open arrest system as standard for the convenient and safe removal or storage of containers
- Doors lockable with profile cylinder with integration into an existing locking system possible
- Available with different combinations of drawers, height-adjustable shelves and bottom collecting sumps for leakages
- Fire resistance of 90 minutes
- Easy alignment – adjusting aids to compensate for uneven floors
- Integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system
- Some models with serial automatic door closing which releases arrested doors after approx. 60 seconds with an acoustic and visual signal before closing
Especificaciones
EN 14470-1, TRGS 510 | |
617 x 1197 x 1969 mm | |
Armario de seguridad | |
Almacenamiento de materiales peligrosos agresivos e inflamables | |
3 | |
575 kg |
Gris claro | |
Acero | |
Con aletas | |
6 cajones de acero laminado de 25 kg/5 l; 6 estantes extraíbles de PP con sumidero de PP de 25 kg/11 l | |
Revestimiento de polvo |