Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad bajo mesa combinados K-UB-90
Para el almacenamiento seguro, separado y ventilado de sustancias peligrosas ligeramente agresivas e inflamables en zonas de trabajo.
Marca: Asecos™ 3037700133846
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Compartimentos de almacenamiento separados con pared divisoria vertical
- Ventilación uniforme y separada de cada compartimento de almacenamiento a través de un conducto de aire central (DN 75) listo para la conexión a un sistema de escape técnico
- Encaja perfectamente bajo campanas extractoras y mesas de trabajo para ahorrar espacio
- De acuerdo con las normas EN 14470-1 y TRGS 510
- Aspecto uniforme: sin aspecto visual variado debido al almacenamiento en un armario
- Se puede suministrar con estantes extraíbles, puertas abatibles y cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores
- Resistencia al fuego de 90 minutos
- Construcción sólida y duradera con cuerpo fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo
- Fácil de usar y seguro: la puerta y el cajón permanecen abiertos en cualquier posición, el interior del armario se puede ver por completo, acceso a todos los recipientes, apertura de 93° de las puertas batientes
- Seguro: cajón equipado con cable de tierra que incluye abrazadera de serie, sumidero soldado y sellado, cajones con cierre automático en caso de incendio
- Ningún uso no autorizado: puerta y cajón bloqueables con cerradura de cilindro e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
- Móvil: ruedas pivotantes con zócalo disponible opcionalmente para mayor facilidad de movimiento del armario
Especificaciones
EN 14470-1, TRGS 510 | |
Configuración: Puertas de 3 hojas | |
Con aletas | |
300 kg | |
Revestimiento de polvo | |
Gris claro | |
Armario de seguridad |
1 inserto de acero laminado de 75 kg; 1 sumidero de acero laminado de 17 l; 1 estante extraíble de PP de 25 kg/11 l con sumidero de PE | |
502 x 1402 x 601 mm | |
Almacenamiento de sustancias peligrosas ligeramente agresivas e inflamables | |
3 | |
190,5 kg | |
Acero |
Título del producto
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad bajo mesa combinados K-UB-90 > Puertas de 3 hojas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido