Learn More
uvex Orejeras K4
Las orejeras de protección Uvex K ofrecen una combinación impresionante de altos niveles de protección combinados con un gran diseño.
Marca:  uvex 2600004
35.39 EUR hasta el 2025-06-08
Use el código promocional "24131" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17717549
  • 37.25€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Superficie suave
  • Fácil de moldear
  • Cómodo de llevar
  • Peso reducido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
EN 352-1
No
Reusable
Negro
Sobre la cabeza
32 dB
Orejeras
Yes
No
No
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
uvex Orejeras K4 > Color: Verde