Learn More
Miele Professional™ Inserto E 109
Inserto E 109 para la carga óptima de vasos de precipitados de hasta 250 ml
Marca: Miele Professional™ 3808360
301.07 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adecuado para 21 vasos de precipitados de vidrio de hasta 250 ml
- equipado con barras estabilizadoras de 21 × 3
- Para uso en las cestas superior e inferior
Especificaciones
Inserto, medio cestillo | |
460 mm | |
230 mm |
E 109 | |
155 mm | |
1 Unidad |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Miele Professional™ Inserto E 109 > Dimensiones (F x An x Al): 460 x 230 x 155 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido