Learn More
Miele Professional™ Cestillo inferior A 150
Cestillo inferior A 150 para una carga óptima de módulos de inyectores o insertos
Marca:  Miele Professional™ 12666330
532.66 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15382579
  • 540.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Cestillo inferior con dos conexiones de módulo
  • Para sujetar hasta 2 módulos de inyectores o insertos
  • Cierre automático de las conexiones cuando no se utilizan
  • Holguras: ancho de 494 mm, longitud de 440 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Lavadoras de laboratorio PG 8583/PG8593
546 mm
529 mm
Cestillo de lavadora de laboratorio
Cestillo inferior para módulos
Dos tubos de acoplamiento, válvulas de acoplamiento autosellantes
154 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Miele Professional™ Cestillo inferior A 150 > Para su uso con: Lavadoras de laboratorio PG 8583/PG8593