Learn More
Disolvente Karl Fischer Aqualine™, para valoración por volumetría Karl Fischer, Fisher Chemical™
Disolvente para sistema de dos componentes; sin piridina
Marca:  Fisher Chemical K/2100/15
67.64 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10101580
  • 113.00€ / 1 litro
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Disolvente para sistema de dos componentes; sin piridina
  • Se utiliza junto con el agente de titulación Aqualine™ para análisis volumétrico de Karl Fischer de dos componentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Aqualine™ Solvent
Karl Fischer Reagent
1 L
Frasco de vidrio ámbar
Pass Test
81734
Incolora
Pyridine free
288-32-4, 7446-09-5
Líquido
> 1.0
1992
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2850498 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog NumberK/2100/15
Número de lote2962678 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog NumberK/2100/15
Número de lote3045377 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog NumberK/2100/15
Número de lote2892000 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog NumberK/2100/15
Número de lote3027417 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog NumberK/2100/15
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Disolvente Karl Fischer Aqualine™, para valoración por volumetría Karl Fischer, Fisher Chemical™ > 1 l, frasco de vidrio ámbar