Learn More
Disolvente Karl Fischer Aqualine™, para valoración por volumetría Karl Fischer, Fisher Chemical™
Disolvente para sistema de dos componentes; sin piridina
113.00€ - 178.00€
Especificaciones
Pureza o libre de declaración | Pyridine free |
---|---|
Nombre del producto químico o material | Aqualine™ Solvent |
Color | Incolora |
Nombre de nota | Karl Fischer Reagent |
CAS | 288-32-4, 7446-09-5 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10101580
|
Fisher Chemical
K/2100/15 |
1 L |
113.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10264390
|
Fisher Chemical
K/2100/17 |
2.5 L |
178.00€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Disolvente para sistema de dos componentes; sin piridina
Reactivos Fisher Chemical para titulación Karl Fischer mediante volumetríaEspecificaciones
Pyridine free | |
Incolora | |
288-32-4, 7446-09-5 | |
Líquido | |
> 1.0 | |
1992 |
Aqualine™ Solvent | |
Karl Fischer Reagent | |
Frasco de vidrio ámbar | |
Pass Test | |
81734 |
Seguridad y manipulación
Palabra de aviso de GHS: Peligro
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase 3: Líquido inflamable
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Aq Solvent, 4
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Methanol, 1-Imidazole, Sulphur dioxide
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Disolvente Karl Fischer Aqualine™, para valoración por volumetría Karl Fischer, Fisher Chemical™