Learn More
Disolvente Karl Fischer Aqualine™, para valoración por volumetría Karl Fischer, Fisher Chemical™
Disolvente para sistema de dos componentes; sin piridina
Marca:  Fisher Chemical K/2100/17
146.04 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10264390
  • 178.00€ / 2.50 litros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Disolvente para sistema de dos componentes; sin piridina
  • Se utiliza junto con el agente de titulación Aqualine™ para análisis volumétrico de Karl Fischer de dos componentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Aqualine™ Solvent
Karl Fischer Reagent
2.5 L
Frasco de vidrio ámbar
Pass Test
81734
Incolora
Pyridine free
288-32-4, 7446-09-5
Líquido
> 1.0
1992
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Disolvente Karl Fischer Aqualine™, para valoración por volumetría Karl Fischer, Fisher Chemical™ > 2,5 l, frasco de vidrio ámbar