Learn More
Invitrogen™ Kit de tinción de células muertas cercana a IR de fijación LIVE/DEAD™, para 633 o 635 nm de excitación
Determina la viabilidad de las células antes de la fijación y la permeabilización necesarias para la tinción de anticuerpos intracelulares o antes de la eliminación de materiales biopeligrosos mediante fijación en formaldehído.
Marca: Invitrogen™ L34976
492.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24276" para aplicar la oferta.
Descripción
- Se utiliza para determinar la viabilidad de las células antes de la fijación y permeabilización necesarias para la tinción de anticuerpos intracelulares o antes de la eliminación de materiales biopeligrosos mediante la fijación de formaldehído
- El kit se ha optimizado y validado para su uso con un citómetro de flujo de láser rojo
- Con un envase práctico en viales de 40 pruebas para garantizar la estabilidad y el rendimiento del colorante con el tiempo
- Al introducirse en la solución, los colorantes de reactivos de amina perderán su eficacia tras un corto periodo de tiempo; por lo tanto, se recomienda utilizar el total del vial una vez que se haya rehidratado
- Si esto no es posible, divida los viales en pequeños volúmenes y almacénelos a -80 °C; evite someterlos a ciclos de congelación y descongelación
- Las tinciones de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ están disponibles en una amplia variedad de colores para satisfacer las necesidades de paneles de varios colores
Brillo óptimo
- La tinción LIVE/DEAD™ Fixable Near-IR se ha seleccionado basándose en sus propiedades fluorescentes para proporcionar una señal brillante cuando se excita mediante un láser rojo
- El colorante reactivo fluorescente cercano a IR tiene un máximo de excitación de ∼ 633 nm, por lo que es ideal para su uso con el láser rojo HeNe con una emisión de ∼ 750 nm
- Puesto que se pueden distinguir células vivas y muertas con un solo colorante y un solo canal de un citómetro de flujo, resultan la opción ideal para experimentos de varios colores
Especificaciones
Impermeable | |
IR cercano | |
Kit de tinción de células muertas cercana a IR de fijación LIVE/DEAD™, para 633 o 635 nm de excitación | |
Ensayo de viabilidad | |
Tinción | |
750 nm | |
Sólido | |
LIVE/DEAD™ | |
Temperatura ambiente |
Células eucariotas | |
Contiene 10 viales de tinción de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ y 500 μl de DMSO. Almacenar a -20 °C. |
|
Fluorescente | |
Citómetro de flujo | |
Tinción de células muertas cercana a IR de fijación LIVE/DEAD™ | |
633 nm | |
Tubo(s) | |
400 ensayos | |
DMSO (dimetilsulfóxido) |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3079915 | Certificado de análisis | 30/10/2024 | L34976 |
2980659 | Certificado de análisis | 09/08/2024 | L34976 |
2925590 | Certificado de análisis | 28/06/2024 | L34976 |
2885729 | Certificado de análisis | 15/04/2024 | L34976 |
2836722 | Certificado de análisis | 15/02/2024 | L34976 |