Learn More
BINDER™ KBF Cámara de clima constante
GREENER_CHOICE
Cámara de clima constante que cumple con todos los requisitos ICH, desde precisión hasta programación y documentación, con opciones flexibles de suministro de agua para todos los lugares de instalación.
Marca:  BINDER™ 9020-0479
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30238238
  • 17885.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
262 L
Acero inoxidable
CEE 7/7
De 0 °C a 70 °C
KBF 262
Acero inoxidable (304/1,4301)
2
10 to 80%
Cámara climática
208/240 V
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BINDER™ KBF Cámara de clima constante > 262 L