Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Ki-67, Rabbit Monoclonal Antibody
Ideal for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Epredia™ Ki-67, Rabbit Monoclonal Antibody is part of a comprehensive antibody portfolio. Studies show rabbit monoclonal antibodies are more sensitive and specific than other available markers.
Marca: Epredia™ RM-9106-S
Description
Ki-67 is a nuclear protein, which is expressed in proliferating cells. Ki-67 is preferentially expressed during late G1-, S-, M-, and G2-phases of the cell cycle, while cells in the G0 (quiescent) phase are negative for this protein.Host Species: Rabbit
Clone: SP6
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: A synthetic peptide derived from the human Ki-67 protein
Positive Control: Spleen, tonsil, or Breast CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Specifications
Ki-67 | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
A synthetic peptide derived from the human Ki-67 protein | |
IVD | |
Primary | |
Concentrated |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
SP6 | |
Rabbit | |
1 mL | |
Cancer and Tumor Biology | |
Human | |
IgG |
Safety and Handling
- APD Primary Antibody Products, Antibody Diluent
Signal Word
- Peligro
Hazard Category
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Precautionary Statement
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.