Learn More
Ansell Velos faciales Kimtech™ M7
Los velos faciales desechables con cintas o sujeciones para la cabeza están hechos con película de polietileno que apenas se deshilacha. La pieza cubierta para la nariz proporciona mayor comodidad. Aptos para entornos de salas limpias ISO clase 7 o superior.
209.00€ - 369.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Velo facial para sala limpia |
---|---|
Color | Blanco |
Material | Poliéster |
Tamaño | Estándar |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Fastening Type | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fastening Type | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12668865
![]() |
Ansell
62757 |
Diadema |
209.00€
paquete de 150 |
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12658865
![]() |
Ansell
62751 |
A presión |
369.00€
paquete de 150 |
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Los velos faciales desechables con cintas o sujeciones para la cabeza están hechos con película de polietileno que apenas se deshilacha. La pieza cubierta para la nariz proporciona mayor comodidad. Aptos para entornos de salas limpias ISO clase 7 o superior.
- Fabricado con película de polietileno que apenas se deshilacha
- Pieza revestida para la nariz para mayor comodidad
- Unión ultrasónica para mayor integridad del producto
- Sin látex ni silicona
- Filtración de bacterias y partículas para evitar la contaminación
- Adecuado para salas limpias conforme a la norma ISO 7 o superior
Especificaciones
Velo facial para sala limpia | |
Poliéster | |
No estéril | |
Clase 10000/ISO 7 | |
Sí | |
38,1 cm | |
KIMTECH™ M7 |
Blanco | |
Estándar | |
Velo, 62757 | |
Sí | |
15 pulg | |
Doble bolsa |