Learn More
Ansell Velos faciales Kimtech™ M7
Los velos faciales desechables con cintas o sujeciones para la cabeza están hechos con película de polietileno que apenas se deshilacha. La pieza cubierta para la nariz proporciona mayor comodidad. Aptos para entornos de salas limpias ISO clase 7 o superior.
Marca: Ansell 62751
211.58 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Los velos faciales desechables con cintas o sujeciones para la cabeza están hechos con película de polietileno que apenas se deshilacha. La pieza cubierta para la nariz proporciona mayor comodidad. Aptos para entornos de salas limpias ISO clase 7 o superior.
- Fabricado con película de polietileno que apenas se deshilacha
- Pieza revestida para la nariz para mayor comodidad
- Unión ultrasónica para mayor integridad del producto
- Sin látex ni silicona
- Filtración de bacterias y partículas para evitar la contaminación
- Adecuado para salas limpias conforme a la norma ISO 7 o superior
Especificaciones
Velo facial para sala limpia | |
A presión | |
Estándar | |
Velo, 62751 | |
Sí | |
Sí | |
38,1 cm | |
KIMTECH™ M7 |
Blanco | |
Poliéster | |
No estéril | |
Clase 10000/ISO 7 | |
Broches de acero inoxidable | |
15 pulg | |
Doble bolsa |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron