Learn More
DWK Life Sciences Disco de difusión de muestra de columnas económico
sin valor
44.25€ - 45.00€
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
13476349
|
DWK Life Sciences
420404-1000 |
1 cm |
45.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11772404
|
DWK Life Sciences
420404-2500 |
2,5 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
11762404
|
DWK Life Sciences
420404-1500 |
1,5 cm |
44.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Los discos de difusión de muestras Flex-Column™ protegen el lecho de gel de interrupciones durante la aplicación de la muestra, siempre que no se utilice un adaptador de flujo.
Se instala en la parte superior de la columna de empaquetamiento para proteger el embalaje contra alteraciones. El disco de polietileno está sellado a un anillo de acrílico transparente.
Especificaciones
Columnas económicas Kimble-Chase |