Learn More
DWK Life Sciences Columnas Kontes™ Chromaflex™
Ideal para cromatografía de media presión con fases móviles acuosas
708.00€ - 790.00€
Especificaciones
Tipo | Columna para cromatografía |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de presión media con fases móviles acuosas |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 a 50 °C |
Tamaño de poro | 20 μm |
Material | Vidrio borosilicatado tipo I clase A |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Capacidad de columna | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Capacidad de columna | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11853193
|
DWK Life Sciences
420830-1520 |
150 mm | 48 mm | 271 ml | 49,31 psi |
790.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12716788
|
DWK Life Sciences
420830-3010 |
300 mm | 25 mm | 147 ml | 75,41 psi |
708.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Ideal para cromatografía de media presión con fases móviles acuosas
- De rosca
- Cuentan con juntas tóricas blindadas con PTFE y conectores de cierre
- La capa de PTFE envuelve la junta tórica para conseguir un junta resistente a disolventes y libre de fugas
- Los disolventes sólo entran en contacto con las superficies de PTFE y vidrio de borosilicato
Especificaciones
Columna para cromatografía | |
De 0 a 50 °C | |
Vidrio borosilicatado tipo I clase A | |
Accesorio sin brida de 1/4-28 | |
Óxido de etileno, 2N NaOH o 100 % de etanol |
Cromatografía de presión media con fases móviles acuosas | |
20 μm | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Dos accesorios de extremo de PTFE con soportes de lecho de polietileno de porosidad de 20 m, 5 pies. Tubo de PTFE, 2 tuercas de tubo sin brida y 2 férulas sin brida |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
DWK Life Sciences Columnas Kontes™ Chromaflex™