Learn More
DWK Life Sciences Tapón de polipropileno con revestimiento de PTFE soldado ultrasónicamente Kontes™
For use with screw-thread culture and centrifuge tubes
Marca:  DWK Life Sciences 73808-24400
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17732748
  • 112.00€ / paquete de 72
Fecha estimada de envío: 02-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Proporciona un sistema de cierre superior, capaz de mantener su revestimiento después de múltiples eterilizaciones en autoclave
  • La superficie del revestimiento que queda expuesta está recubierta de PTFE es resistente a los productos químicos y compatible con disolventes sensibles, corrosivos y volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
24-400
Screw Cap
Polipropileno
Politetrafluoroetileno (PTFE)
PTFE, Rubber
Esterilizable en autoclave
Para la esterilización repetida en autoclave
Viales de análisis de agua de la EPA, tubos para centrífuga y de cultivo de rosca