Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color transparente con tapones con revestimiento de caucho blanco acoplados
Envasados en bandejas corrugadas con particiones
Marca: DWK Life Sciences 60811D-2
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Pequeñas cantidades de cajas
- Fabricados con vidrio de borosilicato de dilatación 33 transparente
- Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada acoplados
Especificaciones
A | |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Rosca | |
Fenólico | |
60 mm |
Caucho | |
17 mm | |
8 ml | |
2,16 dr. | |
Tapón de rosca (parte superior cerrada) | |
144/caja |