Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color transparente con tapones con revestimiento de caucho blanco acoplados
Envasados en bandejas corrugadas con particiones
166.00€ - 351.00€
Especificaciones
Clasificación | A |
---|---|
Material (revestimiento) | Caucho |
Color | Transparente |
Material | Vidrio de borosilicato |
Estilo de rosca | Rosca |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11812953
|
DWK Life Sciences
60811D-10 |
40 ml | 28 mm | 95 mm | 72/caja |
177.00€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11842973
|
DWK Life Sciences
60811D-6 |
24 ml | 23 mm | 85 mm | 144/caja |
351.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11802983
|
DWK Life Sciences
60811D1738 |
4 ml | 17 mm | 38 mm | 200/caja |
282.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11802973
|
DWK Life Sciences
60811D-2 |
8 ml | 17 mm | 60 mm | 144/caja |
241.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11823023
|
DWK Life Sciences
60811D-12 |
2 ml | 12 mm | 35 mm | 288/caja |
320.00€
paquete de 288 |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11892973
|
DWK Life Sciences
60811D-1528 |
2 ml | 15 mm | 28 mm | 200/caja |
293.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11812983
|
DWK Life Sciences
60811D1940 |
6 ml | 19 mm | 40 mm | 200/caja |
294.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11822953
|
DWK Life Sciences
60811D5 |
20 ml | 28 mm | 57 mm | 72/caja |
166.00€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11812973
|
DWK Life Sciences
60811D-3 |
12 ml | 19 mm | 65 mm | 144/caja |
201.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11892963
|
DWK Life Sciences
60811D-11 |
4 ml | 15 mm | 45 mm | 144/caja |
226.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11832973
|
DWK Life Sciences
60811D4 |
16 mL | 21 mm | 70 mm | 144/Cs. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Small case quantities
- Manufactured from clear 33 expansion borosilicate glass
- Attached closed top black phenolic closures
Especificaciones
A | |
Transparente | |
Rosca | |
Tapón de rosca (parte superior cerrada) |
Caucho | |
Vidrio de borosilicato | |
Fenólico |