Learn More
DWK Life Sciences Tubos estándar APHA de comparación de colores
Tubos de ensayo de vidrio de alta calidad que cumplen las normas de la Asociación americana de salud pública (APHA) y federales
Marca: DWK Life Sciences
191.90 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
High-quality glass test tubes that meet Federal and American Public Health Association (APHA) standards
- La característica de «fondo sin sombra» permite la visualización con luz sin distorsión“”
- Más altos y estrechos con una longitud de escala mayor que modelos anteriores
- Todas las líneas de graduación y leyendas son de esmalte cerámico blanco duradero
- Los anillos coinciden con volúmenes específicos de líquido
- Se suministran en juegos de seis tubos inigualables en tamaños de 50 ml y 100 ml
- Vidrio, no estériles, esterilizables en autoclave
Debido a restricciones del producto, este producto no se puede vender en línea. Llame a servicio de atención al cliente al 1-800-766-7000 o envíe un correo electrónico a CS.WebEmail@thermofisher.com para obtener ayuda.
Compliance
Designed from Federal Specification NNN-T-175, Type 1, Class 2 requirements. The 50mL size is specifically mentioned by APHA in Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
Especificaciones
50 mL | |
300 mm | |
NNN-T-175, USP, ASTM E 438, APHA | |
Leyenda y anillos de esmalte cerámico blanco | |
Anillo graduado |
Vidrio de borosilicato | |
20 mm | |
Se utiliza para rellenar con colores de solución estándar para la comparación visual de color con tubos similares que contengan muestra de solución | |
50 mL | |
11,81 in |