Learn More
DWK Life Sciences Tubos estándar APHA de comparación de colores
Tubos de ensayo de vidrio de alta calidad que cumplen las normas de la Asociación americana de salud pública (APHA) y federales
202.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Certificaciones/conformidad | NNN-T-175, USP, ASTM E 438, APHA |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para rellenar con colores de solución estándar para la comparación visual de color con tubos similares que contengan muestra de solución |
Incluye | Leyenda y anillos de esmalte cerámico blanco |
Tipo de escala | Anillo graduado |
Código de producto | Marca | Graduaciones | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Graduaciones | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13405069
|
DWK Life Sciences
45315-50 |
50 mL | 300 mm |
202.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
High-quality glass test tubes that meet Federal and American Public Health Association (APHA) standards
- La característica de «fondo sin sombra» permite la visualización con luz sin distorsión“”
- Más altos y estrechos con una longitud de escala mayor que modelos anteriores
- Todas las líneas de graduación y leyendas son de esmalte cerámico blanco duradero
- Los anillos coinciden con volúmenes específicos de líquido
- Se suministran en juegos de seis tubos inigualables en tamaños de 50 ml y 100 ml
- Vidrio, no estériles, esterilizables en autoclave
Debido a restricciones del producto, este producto no se puede vender en línea. Llame al servicio de atención al cliente al 1-800-766-7000 o envíe un correo electrónico a CS.WebEmailthermofisher.com para obtener ayuda.
Compliance
Designed from Federal Specification NNN-T-175, Type 1, Class 2 requirements. The 50mL size is specifically mentioned by APHA in Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Se utiliza para rellenar con colores de solución estándar para la comparación visual de color con tubos similares que contengan muestra de solución | |
Anillo graduado |
NNN-T-175, USP, ASTM E 438, APHA | |
Leyenda y anillos de esmalte cerámico blanco |