Learn More
DWK Life Sciences Tubo de comparación de colores
Rellene los tubos de comparación de colores Nessler de perfil bajo Kimble™ y deje que su fondo sin sombra transmita la luz sin distorsiones. No se forman zonas oscuras cuando los tubos se llenan con líquido y se visualizan desde la parte superior.
Marca: DWK Life Sciences 45310-50
308.22 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.26100kg
Descripción
Fill Kimble™ Low Form Nessler Color Comparison Tubes and let their shadowless bottom transmit undistorted light. No dark spots form when the tubes are filled with liquid and viewed from the top.
- Leyenda y anillos de esmalte cerámico blanco y duradero
- Línea de graduación
- Transparente
Especificaciones
50 mL | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
25 mm | |
Leyenda y anillos de esmalte cerámico blanco | |
Anillo graduado | |
Juego de 6 combinados |
Vidrio de borosilicato | |
Transparente | |
175 mm | |
USP, ASTM E 438, APHA | |
50 mL | |
4,92/5,35 pulg |