Learn More
DWK Life Sciences Tubo de comparación de colores
Rellene los tubos de comparación de colores Nessler de perfil bajo Kimble™ y deje que su fondo sin sombra transmita la luz sin distorsiones. No se forman zonas oscuras cuando los tubos se llenan con líquido y se visualizan desde la parte superior.
202.00€ - 345.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Certificaciones/conformidad | USP, ASTM E 438, APHA |
Tipo de escala | Anillo graduado |
Código de producto | Marca | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17700868
|
DWK Life Sciences
45310-100 |
100 mL |
202.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11848502
|
DWK Life Sciences
45310-50 |
50 mL |
345.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Beschreibung
Fill Kimble™ Low Form Nessler Color Comparison Tubes and let their shadowless bottom transmit undistorted light. No dark spots form when the tubes are filled with liquid and viewed from the top.
- Leyenda y anillos de esmalte cerámico blanco resistentes
- Línea de graduación
- Transparente
Spezifikation
Vidrio de borosilicato | |
Esterilizable en autoclave | |
Anillo graduado |
No estéril | |
USP, ASTM E 438, APHA |