Learn More
DWK Life Sciences Tubo de comparación de colores
Rellene los tubos de comparación de colores Nessler de perfil bajo Kimble™ y deje que su fondo sin sombra transmita la luz sin distorsiones. No se forman zonas oscuras cuando los tubos se llenan con líquido y se visualizan desde la parte superior.
Marca: DWK Life Sciences 45310-100
Detalles adicionales : Peso : 0.38000kg
Descripción
Fill Kimble™ Low Form Nessler Color Comparison Tubes and let their shadowless bottom transmit undistorted light. No dark spots form when the tubes are filled with liquid and viewed from the top.
- No estériles
- Esterilizable en autoclave
- Juego de 6 sin igual
Especificaciones
100 mL | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
32 mm | |
100 mL | |
5,71/6,22 pulg |
Vidrio de borosilicato | |
Transparente | |
200 mm | |
USP, ASTM E 438, APHA | |
Anillo graduado | |
Juego de 6 sin igual |