Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio de para centrífuga KIMAX™ Kimble™ con fondo cónico: 15 ml de capacidad
Resisten la centrifugación de una RCF de hasta 2980
Marca:  DWK Life Sciences 73785-15
135.54 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12873452
  • 279.00€ / paquete de 125
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con fondo cónico
  • Los tubos están fabricados con vidrio de borosilicato conforme a los requisitos de vidrio de la especificación ASTM E438, Tipo I, Clase A o B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
USP, ASTM E 438
15-415
126 mm
Sin tapón
No
2980 x g
15 ml
Vidrio de borosilicato
Cónicos
Cónicos
17 mm
Tubo para centrífuga
SDS
Documentos Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
DWK Life Sciences Tubos de vidrio de para centrífuga KIMAX™ Kimble™ con fondo cónico: 15 ml de capacidad > Capacidad: 15 ml; DE x L: 17 x 126 mm; sin tapón