Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glass Racks for Westergren Tubes
Reduces the chance of bio hazardous contamination
Marca: DWK Life Sciences 2215N
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las gradillas cuentan con burbujas de nivelación y tornillos de ajuste
- Los tubos se mantienen firmemente en posición perpendicular para garantizar lecturas precisas.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Vidrio | |
10 | |
Para tubos de Westergren y Wintrobe |