Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glass Racks for Westergren Tubes
Reduces the chance of bio hazardous contamination
595.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Vidrio |
Código de producto | Marca | Posiciones | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Posiciones | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15929665
|
DWK Life Sciences
2215N |
10 | Para tubos de Westergren y Wintrobe |
595.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Racks feature leveling bubbles and adjustment screws
- Tubes are held firmly in a perpendicular position to ensure accurate readings.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Vidrio |