Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Low-Form Color-Comparison Tubes
Shadowless bottom construction allows for viewing with undistorted light
Marca: DWK Life Sciences 45310-50100
324.90 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
La característica de fondo sin sombra permite la visualización sin que la luz se distorsione
- Todos los anillos de graduación y leyendas son de esmalte cerámico blanco duradero
- Los anillos coinciden con volúmenes específicos de líquido
- Juegos de 50 y 100 ml iguales o combinados
- Vidrio, no estériles, esterilizables en autoclave
Información de órdenes
La escala de graduación en anillos de cualquiera de los seis tubos no variará en más de 3 mm de un tubo a otro del juego.
Especificaciones
100 mL | |
200 mm | |
50 y 100 ml |
Vidrio de borosilicato | |
32 mm | |
Juego de 6 sin igual |