Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Low-Form Color-Comparison Tubes
Shadowless bottom construction allows for viewing with undistorted light
342.00€
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11848512
|
DWK Life Sciences
45310-50100 |
100 mL | 50 y 100 ml |
342.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
La característica de fondo sin sombra permite la visualización sin que la luz se distorsione
- Rings and legend are durable white ceramic enamel
- Rings coincide with specific volumes of liquid
- Matched or unmatched sets of 50 and 100mL
- Glass, nonsterile, autoclavable
Información de órdenes
Graduated ring scale of any of the six tubes will not vary by more than 3mm from that of any other tube within the set.
Especificaciones
Vidrio de borosilicato |