Learn More
DWK Life Sciences™ Ampollas de tubo recortadas y estriadas Kimble™
Ofrecen máxima estabilidad de la solución y sellado y apertura sencillos
Marca: DWK Life Sciences™ 12040G-2
70.63 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Puede elegir entre Amber 203 o Kimax-51™ transparente
- Vidrio de borosilicato tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Sellada a presión
- Tubo estriado y recortado para una apertura fácil
- No se requiere ninguna lima de ampolla especial
Ampollas Amber
- 1 ml y 2 ml
Ampollas Kimax-51™
- 2mL y 20mL
Especificaciones
2mL | |
Ampolla graduada | |
12mm, 0,47 in | |
2,95 in | |
1,18 in |
Vidrio de borosilicato | |
Ámbar | |
7,5cm | |
3cm |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14
New Offer Ahorrar ahora
Título del producto
DWK Life Sciences™ Ampollas de tubo recortadas y estriadas Kimble™ > Amber; D.E.: 12mm; longitud: 7,5 cm; 2 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido