Learn More
DWK Life Sciences™ Ampollas de tubo recortadas y estriadas Kimble™
Ofrecen máxima estabilidad de la solución y sellado y apertura sencillos
74.35€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Tipo de producto | Ampolla graduada |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color | Diámetro exterior (imperial) | Longitud del cuerpo (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color | Diámetro exterior (imperial) | Longitud del cuerpo (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17760858
|
DWK Life Sciences™
12040G-2 |
2mL | Ámbar | 12mm, 0,47 in | 1,18 in |
74.35€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 13-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Choice of Amber 203 or Kimax-51™ clear
- United States Pharmacopeia (USP) Type I borosilicate glass
- Pull sealed
- Score-break, trimmed stem for easy opening
- Special ampule file not required
Amber ampules
- 1mL and 2mL
Kimax-51™ ampules
- 2mL and 20mL
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Ampolla graduada |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
DWK Life Sciences™ Ampollas de tubo recortadas y estriadas Kimble™