Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ A5 Vestimenta para salas blancas estériles Código de producto.: 11308041
Añadir a la cesta
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ A5 Vestimenta para salas blancas estériles
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11308041
L
Click to view available options
Tamaño:
Small
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Código de producto. 11308041
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 88802
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Vestimenta para salas blancas estériles con la innovadora tecnología CLEAN-DON™
  • Garantía de cumplimiento:- EPI de Categoría III de acuerdo con el Reglamento 2016/425 (UE),- Certificación de tipo 5 y 6- Certificado de conformidad por lote disponible en línea,- Certificado de esterilidad por lote disponible en línea.
  • Adecuados para su uso en laboratorios y entornos de salas blancas estériles EU GMP ISO 5 Clase A, y con información técnica adicional para demostrar el cumplimiento normativo.
  • Equipados con la avanzada tecnología CLEAN-DON™
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Reciclable
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Coveralls
Tamaño L
Material SMS, polipropileno
Color Blanco
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elastic
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Con anillo
Hood Type Unhooded
Tipo de tapón Cremallera delantera con cierre en el cuello
Tipo de costura Stitched
Esterilidad Estéril
Resistencia None
Certificaciones/conformidad ISO 9001; EN 13034:2005 - Protección limitada contra salpicaduras; EN ISO 13982-1:2004 - Protección contra partículas; CE CAT III; Categoría III PPE - CE Complejo
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 13034:2005 - Limited Splash Protection, EN ISO 13982-1:2004 - Particle Protection, CE CAT III, Category III PPE - CE Complex
Sin látex Sí
N.º de bolsillos None
Mostrar más Mostrar menos
  • KIMTECH - Reusable Apparel
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      KIMTECH - Reusable Apparel
    Certificados
    Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
    2 Resultados encontrados
    Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
    Número de loteZL403214A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2025 Catalog Number88802
    Número de loteZL403214 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2025 Catalog Number88802
    Título del producto
    Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ A5 Vestimenta para salas blancas estériles >