Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Coveralls with Hood and Integrated Boots Código de producto.: 15663247
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Coveralls with Hood and Integrated Boots
BIOPHARMA
Código de producto. 15663247
L, De 100 a 108 cm, De 176 a 182 cm
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Tamaño del tórax (métrico):
De 100 a 108 cm
De 108 a 116 cm
De 116 a 124 cm
De 124 a 132 cm
De 132 a 140 cm
De 84 a 92 cm
De 92 a 100 cm
Altura (métrico):
De 164 a 170 cm
De 170 a 176 cm
De 176 a 182 cm
De 182 a 188 cm
De 188 a 194 cm
De 194 a 200 cm
De 200 a 206 cm
Código de producto. 15663247
Marca: Ansell™ SBDFCL
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sterile protection from head to toe in ISO Class 4 cleanroom environments.
  • Compatible con ISO Clase 4
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Tejido CleanTough™ antiestático, de bajo pelaje y duradero
  • Cremallera con cubierta frontal
  • Suelas antideslizantes
  • Espalda, capucha, puños y tobillos elásticos
  • Testado por ASTM D6978 05
  • Testado por HELMKE Drum Baja particulación
  • Nivel garantizado de esterilización:10⁻⁶
Compliance
USP: 797, USP: 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Coveralls
Tamaño L
Color Blanco
Estilo de manguito Elástico
Esterilidad Estéril
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015
Certificaciones/conformidad (Europa) ISO 9001:2015 y (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 y EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Modelo S-BDFC
Tamaño del tórax (imperial) 39-42 pulg
Tamaño del tórax (métrico) De 100 a 108 cm
Para utilizar con (aplicación) Salas limpias, farmacia, entornos controlados, PPE, composición farmacéutica, fabricación, industria
Altura (imperial) 5 pies 9 pulg. - 6 pies 0 pulg.
Altura (métrico) De 176 a 182 cm
Mostrar más Mostrar menos
  • Nitritex Bioclean-D
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean-D
    Certificados
    Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
    5 Resultados encontrados
    Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
    Número de lote24-2795 Tipo de certificadoCertificado de esterilidad Fecha11/03/2025 Catalog NumberS-BDFC-L
    Número de lote24-3002 Tipo de certificadoCertificado de esterilidad Fecha25/02/2025 Catalog NumberS-BDFC-L
    Número de lote24-2966 Tipo de certificadoCertificado de esterilidad Fecha25/02/2025 Catalog NumberS-BDFC-L
    Número de lote24-2795 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha11/03/2025 Catalog NumberS-BDFC-L
    Número de lote24-3002 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha25/02/2025 Catalog NumberS-BDFC-L
    Título del producto
    Ansell™ BioClean-D™ Sterile Coveralls with Hood and Integrated Boots >