Learn More
HMC Europe Cestas para autoclaves verticales
With this item you can easily and safely bring your sterilized goods into and out of the autoclave; we offer baskets in various sizes, with and without bowl or closed cans with and without holes.
279.49€ - 779.10€
Código de producto | Marca | Modelo | Dimensions (Dia. x H) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Dimensions (Dia. x H) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10309253
|
HMC Europe
51009 |
Cestillo de malla metálica | 338 x 235 mm | 80 l (total), 50 l (nominal) |
303.87€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10793164
|
HMC Europe
51010 |
Cesta de malla metálica con fondo | 345 x 220 mm | 80 l (total), 50 l (nominal) |
588.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10315392
|
HMC Europe
50007 |
Cestillo apilable | 280 x 225 mm | 50 L |
325.82€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10595163
|
HMC Europe
50006 |
Stackable basket | 225 x 250 mm | 25 L |
279.49€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10194052
|
HMC Europe
50009 |
Cestillo apilable | 390 x 380 mm | 110 L |
421.72€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10012832
|
HMC Europe
50027 |
With collecting pan | 280 x 260 mm | 25 L |
469.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10463992
|
HMC Europe
50030 |
Con bandeja colectora | 390 x 380 mm | 110 L |
779.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
For use with the HMC-HG and HMC-HV autoclaves.Especificaciones
Stainless Steel |