Learn More
HMC Europe Autoclaves verticales:Serie HV
Programmable top-loading autoclaves with varying chamber volumes
Marca:  HMC Europe 20000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10344391
  • 8645.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Use steam sterilization
  • Six sizes from 25 to 110 liters
  • Low height, easy-to-load
  • Portable — require no plumbing to operate but can be plumbed
  • Complete line of baskets, inserts and cans available separately
  • HV Series (dependable, hard-working, economical)
  • Many upgrades available depending on your needs
Certifications
CE marked
Servicio Técnico
Two years on parts; One year on labor
Especificaciones
Especificaciones
CE
95 cm
24 cm
25 L
21.65 in.
HV L25
105°C to 126°C
41 kg
46 cm
1.5 kw
48 cm
37.4 in.
9.44 in.
6.6 gal.
Esterilización de vapor
55 cm
221°F to 258.8°F
90.38 lb.
1 to 250 min.
18.11 in.
18.89 in.