Learn More
HMC Europe Autoclaves verticales:Serie HV
Programmable top-loading autoclaves with varying chamber volumes
8427.00€ - 17140.36€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Steam sterilization |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10344391
|
HMC Europe
20000 |
25 L | HV L25 |
8427.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10408542
|
HMC Europe
20001 |
50 L | HV L50 |
12322.34€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10448922
|
HMC Europe
20003 |
110 L | HV L110 |
17140.36€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Use steam sterilization
- Six sizes from 25 to 110 liters
- Low height, easy-to-load
- Portable — require no plumbing to operate but can be plumbed
- Complete line of baskets, inserts and cans available separately
- HV Series (dependable, hard-working, economical)
- Many upgrades available depending on your needs
Certifications
CE marked
Garantía
Two years on parts; One year on labor
Especificaciones
CE | |
Steam sterilization |