Learn More
HMC Europe Autoclaves verticales:Serie HV
Autoclaves de carga superior programables con volúmenes de cámara variables
Marca: HMC Europe 20003
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Utilice esterilización con vapor
- Seis tamaños de 25 a 110 litros
- Altura baja, fácil de cargar
- Portátiles: no requieren instalación permanente para funcionar, pero se pueden conectar
- Línea completa de cestas, insertos y latas disponibles por separado
- Serie HV (fiable, alto rendimiento, económico)
- Hay muchas actualizaciones disponibles en función de sus necesidades
Certifications
Marcado CE
Servicio Técnico
Dos años en piezas; un año en operación
Especificaciones
CE | |
100 cm | |
42 cm | |
110 L | |
31,1 in | |
HV L110 | |
De 105 °C a 123 °C | |
81 kg | |
25,59 in | |
25,98 in |
39,37 in | |
16,53 in | |
29 gal | |
Esterilización de vapor | |
79 cm | |
De 221° a 253,4 °F | |
178,57 lb | |
65 cm | |
4W | |
66 cm |