Learn More
BICASA Estación de trabajo móvil de la serie Kompatto Full
Estación de trabajo móvil de la serie Kompatto Full con encimera HPL de 20 mm de grosor y paso de doble toma.
Marca: BICASA KF.1500.900.1660.HPL
Alertas:
Electric panel not included
Descripción
- Kompatto Full de 1660 mm de altura
- Certificado según EN 13150:2001 y BRG 234/09.06
- Capacidad de carga máxima: 700 kg (distribuidos de manera uniforme)
- Para sujetar equipos grandes y pesados que necesitan accesibilidad lateral completa
- Pedestales perfilados de aluminio estirado con ranuras verticales
- Zócalo plegado de chapa de acero pesado
- Ruedas de alta capacidad, todas con un solo dispositivo de soporte unitario, bloqueo y nivelación
- Soporte para encimera ajustable en altura (50 mm de separación) con soportes voladizos de acero pesado y travesaño horizontal de aluminio
- Todas las piezas acabadas con pintura en polvo de poliuretano color gris claro mate bonderizado
- Encimera de HPL con doble paso de plástico de 80 mm de diámetro, color gris pastel con núcleo negro
- Estante de HPL sobre barra de aluminio, color gris pastel con núcleo negro. Altura ajustable
Especificaciones
Gris claro | |
Sí | |
900 x 1500 x 1660 mm | |
1543 lb | |
Ruedas de alta capacidad, todas con un solo dispositivo de soporte unitario, bloqueo y nivelación |
607 a 907 mm (paso 25) | |
Certificado TUV EN 13150 | |
1 estante de HPL de 20 mm de grosor sobre barra de aluminio (400 x 1390 mm útiles) | |
700 kg | |
Sí |