Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Airless-Ware Glass Plug Gas Inlet Adapter
Inlet Adapter for Vacuum and AIRLESS-WARE™, with a choice of 14/20 or 24/40 standard taper joints.
Marca:  DWK Life Sciences 211300-1420
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15253886
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Inner Standard Taper joints
  • 211300 series has a glass plug
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass
  • Conforms to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A
98mm
Vidrio de borosilicato
14/20 Inner
60mm
3.85 in.
Patented 809000 pressure/vacuum retainer
Inlet Adapter
2.36 in.